203830
BRD2 Inhibitor II, BIC1
The BRD2 Inhibitor II, BIC1 controls the biological activity of BRD2.
Sinônimo(s):
BRD2 Inhibitor II, BIC1, 1-(2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)ethyl)-3-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 1-(2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-ylthio)ethyl)-3-methyl-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, BRD2 Bromodomain-Interactive Compound, BIC1
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(N(C)C1=C2C=CC=C1)N2CCSC3=NC4=C(N3)C=CC=C4
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2