203732
Brevetoxin PbTx-2
from Ptychodiscus brevis, ≥95% (HPLC), solid, Na+ channel-binding neurotoxin, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Brevetoxin PbTx-2, Ptychodiscus brevis, Brevetoxin B, GbTx-2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Brevetoxin PbTx-2, Ptychodiscus brevis, Lipid-soluble polyether neurotoxin that binds to Na+ channels on nerves and muscles causing an excessive influx of Na+ across membranes.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
tan to white
solubilidade
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C50H70O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,24,26,28-42,44-45,52H,1,11-15,17-23H2,2-8H3/b10-9-
chave InChI
LYTCVQQGCSNFJU-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotoxin that binds to Na+ channels on nerves and muscles.
Embalagem
Advertência
Reconstituição
From Catalog:
Solubitlity- removed acetone, EtOAc
Outras notas
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C., and Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, G. 1989. FASEB J.3, 1807.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Nakanishi, K. 1985. Toxicon23, 473.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A., and Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3