Documentos Principais
20-131
Sigma-Aldrich
PKC Substrate Cocktail
PKC kinase assay substrate
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
PKC Substrate Cocktail,
fabricante/nome comercial
Upstate®
Nível de qualidade
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... PRKCA(5578)
Aplicação
For use as a substrate in PKC kinase assays.
Research Category
All
Qualidade
Routinely evaluated in a kinase assay.
forma física
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-glycerophosphate, 1mM sodium orthovanadate, 1mM dithiothreitol, 1mM CaCl2.
Armazenamento e estabilidade
1 year at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2