20-133-M
PKC Lipid Activator
Sinônimo(s):
PKC activator, Protein kinase C activator
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... PRKCA(5578)
Descrição geral
Aplicação
All
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2