Documentos Principais
20-121
Sigma-Aldrich
Src Kinase Reaction Buffer
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Aplicação
For use in kinase assays.
Research Category
All
forma física
100mM Tris-HCl, pH 7.2, 125mM MgCl2, 25mM MnCl2, 2mM EGTA, 250μM sodium orthovanadate, 2mM dithiothreitol.
Armazenamento e estabilidade
1 year at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1