Documentos
1.94613
Supelco
Isobutanol
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Isobutanol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup