Documentos
1.94522
Supelco
Éter de petróleo
parameter 60-80 °C, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Petroleum ether
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12191502
linha de produto
EMPLURA®
Parâmetros
60-80 °C
temperatura de armazenamento
20-25°C
Embalagem
1.94522.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C