Documentos Principais
1.93686
Supelco
Hexacianoferrato de potássio (II) tri-hidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
422.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
chave InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2