1.50158
LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
product name
LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) LiChroCART® 125-3, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
11.5% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 3 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 50000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): 2.0 - 3.5