Documentos
1.93652
Supelco
Cloreto de cobalto(II) hexaidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Cobalt(II) chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Co · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3