Documentos Principais
1.93637
Supelco
Bicarbonato de sódio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium bicarbonate
About This Item
Fórmula linear:
NaHCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein:
4153970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1