Documentos
1.93605
Supelco
Fosfato de potássio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
pf
252.6 °C (lit.)
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93605.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93605.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93605.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1