Documentos Principais
1.93600
Supelco
Nitrato de prata
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Fórmula linear:
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
laboratory grade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
solid
pf
212 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.350 g/cm3
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93600.0027: 25 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3