Documentos Principais
1.93406
Supelco
Ácido nítrico
~70%, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Nitric acid solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
~70%
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93406.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93406.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93406.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1