Documentos Principais
1.93311
Supelco
Sorbato de potássio
for analysis EMPARTA®
Sinônimo(s):
Potassium sorbate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7KO2
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
grau:
Laboratory Reagent
Formulário:
solid
solubilidade:
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
Laboratory Reagent
pressão de vapor
<0.01 hPa ( at 20 °C)
Formulário
solid
pH
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
pf
(Decomposes before melting)
solubilidade
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
chave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1