Key Documents
1.93284
Supelco
Hidrogenofsfato de diamônio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1