Documentos Principais
1.93102
Supelco
Sodium hydroxide
pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352316
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Sodium hydroxide pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
grau
ACS reagent
linha de produto
EMPARTA®
Ensaio
99%
Formulário
solid
pH
> 14 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
1,390 °C/1,013 hPa
pf
318  °C
solubilidade
water: soluble 1,090 g/L at 20 °C
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.005%
phosphate (PO43-): 0.001%
sulfate (SO42-): 0.003%
traços de cátion
Ca: 0.005%
Fe: 0.001%
K: 0.05%
Mg: 0.002%
N: 0.001%
Ni: 0.001%
heavy metals (as Pb): 0.002%
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93102.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1