19-147
U0126
solid, suitable for kinase activity assay
Sinônimo(s):
Kinase inhibitor, MEK inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
product name
U0126, U0126 is a elective inhibitor of MEK-1 and MEK-2; weak inhibitor of PKC, Raf, ERK, JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, Abl, Cdk2 and Cdk4.
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2