Documentos Principais
18-152
Millipore
Estreptavidina, conjugada com HRP
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
Sinônimo(s):
detection reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
O conjugado de estreptavidina e peroxidase de rábano silvestre (HRP) foi usado em:
  • ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)
  • ELISA sanduíche
  • ensaio de microneutralização
Ações bioquímicas/fisiológicas
O anticorpo estreptavidina, ligado covalentemente à peroxidase de rábano (HRP), é usado em métodos de detecção ligados a enzimas. A enzima conjugada catalisa a quebra de certos substratos, levando à geração de sinal.
forma física
HEPES 0,05 M, Na2SO4 0,1 M, pH 6,8, conservante.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2