Documentos Principais
1.80657
Ethanol (denatured)
85.5 % (v/v),83.5-87.5 % (v/v), for disinfection
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Etanol, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
683 °F
qualidade
denatured
Lim. expl.
19 %, 60 °F
concentração
83.5-87.5 % (v/v)
85.5 % (v/v)
Impurezas
12.5-16.5 % (v/v) water
cor
, Hazen ≤10
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
densidade
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
adequação
corresponds for identity (IR)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for disinfection PT1/PT2: solution for hand and surface disinfection Wirkstoff/Active Substance: Ethanol (CAS 64-17-5), 81,6% (w/w), 85,5% (v/v)
Embalagem
Package sizes:
  • 2.5 L in PE bottle
  • 5 L in PE bottle
  • 25 L in PE canister
  • 950 L in IBC PE
Nota de análise
denaturated with ethyl methyl ketone
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1