Documentos Principais
178276
Sigma-Aldrich
Apicidin, Fusarium sp.
A potent, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase (IC₅₀= 700 pM for parasitic histone deactetylase) that also exibits antiprotozoal and potential anti-malarial properties.
Sinônimo(s):
Apicidin, Fusarium sp., cyclo-[L-(2-Amino-8-oxodecanoyl)-L-(N-methoxytryptophan)-L-isoleucyl-D-pipecolinyl], HDAC Inhibitor XI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H49N5O6
Peso molecular:
623.78
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Highly Toxic (H)
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3