Documentos Principais
17-10264
Sigma-Aldrich
Anticorpo ChIPAb+ JHDM1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
JMJD, Lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, Protein containing CXXC domain 2, Ju
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
horse, mouse, pig, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
ChIPAb+
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... KDM2B(84678)
Descrição geral
JHDM1B (proteína 1B de desmetilação de histona contendo domínio jumonji) e KDM2B. Devido à presença de um motivo F-box, esta proteína também é conhecida como proteína 10 de repetição F-box/LRR (FBXL 10). Esta proteína funciona como uma histona desmetilase para a lisina 36 da histiona H3 e preferencialmente desmetila lisina dimetilada 3 com atividade fraca ou nenhuma atividade para a lisina 36 H3 mono- e tri-metilada.
Todos os anticorpos ChIPAb+ são validados individualmente para precipitação da cromatina: todos os lotes, sempre. Cada conjunto de anticorpo ChIPAb+ inclui primers de controle (todos os lotes testados por qPCR) para validar biologicamente os seus resultados de IP em um contexto específico para o locus. O protocolo de qPCR e as sequências de primers são fornecidos, o que permite que pesquisadores validem os protocolos de ChIP quando usam nosso anticorpo no seu contexto de cromatina. Cada conjunto também inclui um anticorpo de controle negativo para garantir a especificidade da reação de ChIP.
O conjunto ChIPAb+JHDM1B inclui o anticorpo JHDM1B, uma IgG de coelho normal e primers de controle que amplificam uma região de 110 pb de ChIP Primers, globina β humana. O JHDM1B e os controles negativos são fornecidos em um tamanho de reação escalonável "por ChIP" e podem ser usados para validar funcionalmente a precipitação da cromatina associada ao JHDM1B.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente ao JHDM1B humano.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Este conjunto de primers de anticorpos & validados ChIPAb+ JHDM1B -ChIP inclui convenientemente o anticorpo & e os primers de PCR de controle específicos.
Imunoprecipitação de cromatina:
Dados representativos do lote.
A cromatina sonicada preparada a partir de células HeLa (1 X 10E6 equivalentes de células por IP) foi submetida à imunoprecipitação da cromatina usando 2 µl de IgG de coelho normal ou anti-JHDM1B e o kit Magna ChIP A (Cat. # 17-610). A imunoprecipitação bem-sucedida dos fragmentos de DNA associados a JHDM1B foi verificada por qPCR usando ChIP Primers, βglobina humana como locus positivo e iniciadores promotores de βactina como locus negativo. (Figura 2). Os dados são apresentados como porcentagem de entrada de cada amostra IP em relação à cromatina de entrada para cada amplicon e amostra ChIP, conforme indicado.
Consulte o EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) ou EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocolo para detalhes experimentais.
Análise de Western blot:
Dados representativos do lote.
O extrato nuclear HeLa foi testado com Anti-JHDM1B (1 µg/ml). As proteínas foram visualizadas usando um anticorpo secundário anti-IgG de coelho de burro conjugado com HRP e um sistema de detecção de quimioluminescência.
A seta indica JHDM1B (~165 kDa). (Figura 3). Uma banda não caracterizada aparece em ~109 kDa em alguns lisados.
Análise imunocitoquímica:
Dados de lote representativos.
Análise fluorescente confocal de células NIH/3T3 e HeLa usando anti-JHDM1B (vermelho). Os filamentos de actina foram rotulados com o corante Alexa Fluor 488 - Faloidina (verde). O núcleo é corado com DAPI (azul). Este anticorpo cora positivamente o núcleo. (Figura 4).
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Embalagem
25 ensaios por conjunto. Uso recomendado: 1,4 μg (2 μl) de anticorpo por imunoprecipitação da cromatina (dependendo do contexto biológico).
Qualidade
Imunoprecipitação de cromatina:
Dados representativos do lote.
A cromatina sonicada preparada a partir de células HeLa (1 X 10E6 equivalentes de células por IP) foi submetida à imunoprecipitação da cromatina usando 2 µl de IgG de coelho normal ou anti-JHDM1B e o kit Magna ChIP® A (Cat. # 17-610). A imunoprecipitação bem-sucedida de fragmentos de DNA associados a JHDM1B foi verificada por qPCR usando ChIP primers, βglobina humana (Figura 1).
Consulte o EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) ou EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocolo para detalhes experimentais.
Descrição-alvo
aproximadamente 165 kDa observado. Uma banda de peso molecular inferior não caracterizada pode ser observada em alguns lisados.
forma física
Componentes:
anti-JHDM1B (Policlonal de coelho). Um frasco contendo 50 µl de policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4) e NaCl 150 mM e azida sódica a 0,05% antes da adição de glicerol a 30%. Armazene a –20 °C.
Concentração: 0,7 mg/ml
IgG de coelho normal. Um frasco contendo 125 µg de IgG de coelho em 125 µl de tampão de armazenamento contendo azida sódica a 0,05%. Armazene a –20 °C.
Primers de ChIP, β-globina humana. Um frasco contendo 75 μl de cada de primer (5 μM) específico para o promotor da βglobina humana. Armazene a –20 °C.
PARA: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento. Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Nota de análise
Controle
Inclui IgG de coelho normal e primers específicos para βglobina humana.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Lidia Chellini et al.
Oncogene, 43(4), 225-234 (2023-11-29)
Ewing sarcomas (ES) are aggressive paediatric tumours of bone and soft tissues. Resistance to chemotherapy and high propensity to metastasize remain the main causes of treatment failure. Thus, identifying novel targets for alternative therapeutic approaches is urgently needed. DNA/RNA helicases
Shuanghong Zhu et al.
Science advances, 10(16), eadi1782-eadi1782 (2024-04-17)
Mutant isocitrate dehydrogenases (IDHs) produce R-2-hydroxyglutarate (R-2HG), which inhibits the growth of most acute myeloid leukemia (AML) cells. Here, we showed that necroptosis, a form of programmed cell death, contributed to the antileukemia activity of R-2HG. Mechanistically, R-2HG competitively inhibited
Eva J Schaefer et al.
Blood cancer discovery, 3(2), 116-135 (2022-01-12)
Polycomb repressive epigenetic complexes are recurrently dysregulated in cancer. Unlike polycomb repressive complex 2 (PRC2), the role of PRC1 in oncogenesis and therapy resistance is not well-defined. Here, we demonstrate that highly recurrent mutations of the PRC1 subunits BCOR and
Polycomb group and SCF ubiquitin ligases are found in a novel BCOR complex that is recruited to BCL6 targets.
Gearhart, MD; Corcoran, CM; Wamstad, JA; Bardwell, VJ
Molecular and cellular biology null
Ana Banito et al.
Cancer cell, 33(3), 527-541 (2018-03-06)
Synovial sarcoma is an aggressive cancer invariably associated with a chromosomal translocation involving genes encoding the SWI-SNF complex component SS18 and an SSX (SSX1 or SSX2) transcriptional repressor. Using functional genomics, we identify KDM2B, a histone demethylase and component of