1.70365
Silicon ICP standard
traceable to SRM from NIST SiO₂ in NaOH 2% 1000 mg/l Si Certipur®
Sinônimo(s):
Silicon Calibration Standard for ICP
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
linha de produto
Certipur®
concentração
1000 mg Si in 2% NaOH
técnica(s)
ICP: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.022 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.