Documentos Principais
1.12310
Supelco
Silicon standard solution
traceable to SRM from NIST acidic, (NH₄)₂SiF₆ in H₂O 1000 mg/l Si Certipur®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
linha de produto
Certipur®
concentração
1000 mg/L Si in H2O
técnica(s)
ICP: suitable
pH
3.4 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Particle size analysis for non-porous and mesoporous silica: Single-Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (SP-ICP-MS) is utilized to measure particle size and detect bound proteins on non-porous and mesoporous silica microspheres, highlighting its precision in assessing silicon-based carriers in biochemical applications (Miyashita et al., 2024).
  • Optimization of thermo-optic phase-shifters: The application of silicon standard solutions is crucial in optimizing double titanium nitride thermo-optic phase-shifter heaters using SOI technology, underscoring the importance of precise silicon calibration standards in semiconductor manufacturing (Krause and Malka, 2023).
Nota de análise
Concentration     β (Si): 990 - 1010 mg/l
Determination method: acidimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: ± 2 mg/l
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
A eficiência de instalações e equipamentos industriais constitui uma das pré-condições básicas para operações econômicas sustentáveis. Um problema que pode ser evitado é o acúmulo indesejável de depósitos, ou seja, incrustações — em tubulações, caldeiras e turbinas, cuja principal causa é o silicato. Um teste rápido e sensível pode garantir o controle sobre esta ameaça.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.