16-661
Magna ChIP® Protein A Magnetic Beads
Recombinant Protein A covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein A beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Sinônimo(s):
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic A beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Magna ChIP®
condição de armazenamento
do not freeze
tamanho de partícula
~3 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)