16-210
Anti-ZAP-70 Antibody, clone 2F3.2, FITC conjugate
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F3.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Product Description: Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC)
Immunogen: GST-fusion protein containing the 2 tandem SH2 domains of human ZAP-70 corresponding to amino acids 1-254
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5-20 µg/mL of a previous lot detected ZAP-70 in Jurkat cells fixed with formaldehyde and permeabilized with saponin.
Signaling
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ZAP 70 on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrição-alvo
forma física
Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC). Note: This product is for research use only. It is not manufacured for diagnostic or therapeutic use in humans or animals.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot: Jurkat cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2