The Chromolith® columns do not contain silica particles but are made of monolithic silica, which is a bimodal, porous, silica rod with pore sizes of 2 microns and 13 nanometers. This combination dramatically reduces separation time while increasing efficiency.
1.52022
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Sinônimo(s):
Chromolith® HighResolution RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC Chromolith® HighResolution RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped) 100-4,6, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiais
PEEK column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Chromolith®
Características
endcapped
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
15% Carbon loading
18% Carbon loading
Parâmetros
200 bar pressure
200 bar pressure
45 °C max. temp.
50 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
área da superfície
250 m2/g × 250 m2/g
Matriz
highly porous
monolithic silica
monolithic silica
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
C18 bonding phase
tamanho de poro
1.15 μm macroporosity
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
15 nm mesoporosity
Faixa de pH operacional
2-7.5
2-7.5
aplicação(ões)
PFAS testing
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas Chromolith® HighResolution RP-18 têm macroporos com 1,15 μm de diâmetro, proporcionando uma eficiência de coluna de mais de 140.000 placas/metro. Os mesoporos são de 15 nm (150 Å), a modificação de superfície é de octadecilsilano, com completa substituição dos grupos silanol (endcapping). As colunas com capeamento Chromolith® HighResolution RP-18 se enquadram na Classificação USP L1. A eficiência da coluna é comparável a uma coluna de partículas totalmente porosa com tamanho de partícula de 2,7 a 3 μm. As colunas com capeamento Chromolith® HighResolution RP-18 são perfeitamente adequadas para aplicações de LC-MS.
A dimensão da coluna de 100 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno é a melhor opção para separações de alta resolução de misturas compostas complexas em qualquer sistema de HPLC.
A revolucionária sílica monolítica com a sua combinação única de macroporos e mesóporos permite:
—Separações rápidas a uma pressão de retorno da coluna muito baixa
—Tolerância elevada de matriz, permitindo economia de tempo e custos com fluxos de trabalho simplificados
—Economia de custos devido à vida útil prolongada da coluna
—Conexão de colunas, gradientes de fluxo e o uso de fases móveis com maior viscosidade
Cartuchos de guarda Chromolith® HighResolution RP-18 com capeamento 5-4.6 (3 peças) [1.52025] com o suporte de cartucho de guarda Chromolith® 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
O acoplador de coluna Chromolith® pode ser utilizado para aumentar significativamente a eficiência de separação das colunas Chromolith® acoplando várias colunas em série (até 100.000 placas/por coluna). [1.51467]
Saiba mais:
Brochura: Supere suas separações em qualquer sistema. Colunas de HPLC de sílica monolíticas Chromolith®
Todas as colunas de HPLC Supelco, incluindo as colunas monolíticas Chromolith®, são totalmente compatíveis com todos os instrumentos de HPLC e UHPLC.
Produtos de HPLC Supelco: A melhor opção para qualquer instrumento de LC
Chromolith® As colunas HighResolution RP-18 com capeamento também estão disponíveis em dimensões de coluna com diâmetro interno de 2 mm para ajuste perfeito às necessidades de UHPLC e UHPLC-MS.
Folheto: Desempenho semelhante a UHPLC - rápido e robusto em baixa pressão - Colunas de HPLC Chromolith® HighResolution RP-18 com capeamento de 2 mm de diâmetro interno
Aplicação
- Um método novo e sensível de LC-MS/MS para a quantificação de ceftiofur em preparações farmacêuticas e amostras de leite.: Este estudo, realizado por Levent et al., apresenta um método LC-MS/MS altamente sensível para quantificar o ceftiofur em preparações farmacêuticas e amostras de leite. O método utiliza colunas Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped, mostrando sua aplicação no aprimoramento da resolução e sensibilidade da análise cromatográfica em matrizes complexas (Levent et al., 2021).
Nota de análise
Pressão: 40-70 bar
teste de estabilidade: passa no teste
Desempenho (antraceno)
Pratos teóricos (N/m) (antraceno): ≥140.000
Fator de capacidade (antraceno): 3,9-4,6
Fator de assimetria (USP): 0,90%-1,30%
Seletividade
fator de separação (antraceno/progesterona): 1,95-2,35
Artigos
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Protocolos
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Conteúdo relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Moléculas pequenas são íons e compostos de peso molecular geralmente inferior a 900 daltons. Esses compostos podem ser separados e analisados de forma eficaz por HPLC, UHPLC e LC-MS, usando principalmente partículas de sílica ou fases estacionárias monolíticas com colunas de diversas composições (modificações) químicas.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
-
what is the particle size of Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column Ord No.: 1.52022.0001
1 answer-