1.51160
HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ MS-grade for MALDI
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 20 sheets
técnica(s)
HPTLC: suitable
espessura da camada
100 μm
bainha C × L
5 cm × 7.5 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Artigos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.