Documentos
1.15389
Supelco
Placas de TCL, sílica-gel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas TLC F₂₅₄s RP-18 sílica-gel 60
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
25 Placas de vidro 20 × 20 cm
As placas modificadas por RP têm duas funções: funcionam como método piloto para HPLC e permitem escolher vários sistemas de solventes para separações especiais. As nossas camadas de sílica modificada por RP são adequadas para vários desafios de separação que a sílica não modificada não é capaz de superar. Essas camadas usam sistemas de solventes aquosos para separar substâncias extremamente não polares e analisar substâncias polares específicas que podem se adaptar à cromatografia de pares iônicos. Além disso, as camadas de sílica modificada por RP são menos dependentes da umidade atmosférica. Diferentemente da sílica não modificada, as fases RP não exibem atividade catalítica. Isso as torna as placas ideais para substâncias instáveis que tendem a sofrer degradação oxidativa.
Aplicação
Placas de vidro para TLC, gel de sílica modificada RP-18 revestido com indicador fluorescente F254s. As placas de gel de sílica modificada RP-18 para TLC são fornecidas em 25 unidades de tamanho 20 x 20 cm para aplicações de cromatografia em camada fina (TLC).
Ligação
Substitui: 15389-7; 15389
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7-11,7 µm
Espessura da camada: 200-270 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 35 µm
Testes cromatográficos:
A) Teste de colesterina
valores de hRf
- colesterina, teste de colesterina:
30-38
B) Teste de esteroides
- metiltestosterona, teste de esteroides: 21-31
- Reichstein S, teste de esteroides: 50-60
- hidrocortisona, teste de esteroides: 70-80
Valor típico determinado em uma placa ativada (120 °C, 15 min)
Eluente a) acetona/ água (95/5 v/v)
Eluente b) acetonitrilo/ água (70/30 v/v)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.