Documentos Principais
1.50844
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
LiChrospher® 100 NH2 (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
4.6% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
NH2 bonding phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC cartridge
LiChrospher® NH2 posses polar and hydrophobic properties and can be used for normal phase, reversed phase and ion exchange chromatography. Typical applications are the separations of carbohydrates by reversed phase chromatography or the separsation of nucleotides by ion exhange chromatography. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Nota de análise
Pressure: ≤ 20 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 20000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.7
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≥ 0.5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany