Documentos
1.50834
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] amino TM=["LICHROCART"] cartucho para HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
4.6% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
NH2 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cartucho para HPLC
O LiChrospher® NH2 tem propriedades polares e hidrofóbicas e pode ser usado para cromatografia em fase normal, em fase reversa e de troca iônica. As aplicações típicas são separações de carboidratos por cromatografia em fase reversa ou separação de nucleotídeos por cromatografia de troca iônica. Esse sorvente é contido em um cartucho de HPLC LiChroCART 250-4. A conexão com o sistema de HPLC é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Aplicação
  • αSensor heterocíclico à base de naftolbenzeína para detecção de íons Cu(II).: Este estudo apresenta uma nova aplicação da 1-naftolbenzeína como um sensor fluorescente para a detecção de íons de cobre em várias amostras ambientais. O design heterocíclico aumenta a sensibilidade e a seletividade, tornando-o valioso para o monitoramento em tempo real e estudos ecológicos. Esta inovação não só avança o campo dos sensores químicos, mas também contribui para a química ambiental, fornecendo uma ferramenta para a detecção de íons metálicos potencialmente tóxicos (Saini et al., 2024).
Nota de análise
Pressão: ≤ 60 bar
Pratos teóricos (N/m) (2-nitrotolueno): ≥ 45000
Simetria (2-nitrotolueno): 0,8-1,7
Fator de capacidade (2-nitrotolueno): 0,8-1,8
Informações legais
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany