1.50650
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® HR 30-2.1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 30 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 15968-2010
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
3 cm × 2.1 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
aplicação(ões)
PFAS testing
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 130000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 6.5 - 10.0