Documentos Principais
1.50604
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 150-4.6, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
21.6% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC cartridge
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany