Documentos Principais
1.50957
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
Sinônimo(s):
Cartucho para HPLC TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"]
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
10 pak of
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
0.4 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Coluna de guarda para HPLC
O LiChrospher® RP-18 é um suporte de gel de sílica esférico, confiável e versátil, produzido de forma tradicional, com propriedades de fase reversa C-18. É adequado para a separação de compostos neutros, ácidos e básicos fracos. Este sorvente é empacotado em colunas de guarda para HPLC LiChroCART 4-4, para ser usado junto com cartuchos de HPLC LiChroCART, empacotados com LiChrospher RP-18 (5µm ou 10µm). A conexão é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Nota de análise
Seletividade: passa no teste
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany