1.50267
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Sinônimo(s):
Purospher® STAR NH2 (5 µm) LiChroCART™ 4-4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped: no
embalagem
10 pak of
Extensão da rotulagem
3.5% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
0.4 cm × 4 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
NH2 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Nota de análise
Application test
- performance:
passes test
- pressure: passes test