1.50175
LiChroCART™ for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChroCART™ 125-3, suitable for HPLC
Parâmetros
250 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
12.5 cm × 3 mm
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany