Documentos
1.17283
Supelco
ICP Multi element standard solution XXV
for MS (29 elements in diluted nitric acid), Certipur®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Embalagem
100ml in HD-PE bottle
Nota de análise
Al (aluminium): 10 mg/l
As (arsenic): 10 mg/l
Ba (barium): 10 mg/l
Be (beryllium): 10 mg/l
Bi (bismuth): 10 mg/l
Cd (cadmium): 10 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cs (cesium): 10 mg/l
Cr (chromium): 10 mg/l
Co (cobalt): 10 mg/l
Cu (copper): 10 mg/l
Ga (gallium): 10 mg/l
In (indium): 10 mg/l
Fe (iron): 10 mg/l
Pb (lead): 10 mg/l
Li (lithium): 10 mg/l
Mg (magnesium): 10 mg/l
Mn (manganese): 10 mg/l
Ni (nickel): 10 mg/l
K (potassium): 10 mg/l
Rb (rubidium): 10 mg/l
Se (selenium): 10 mg/l
Ag (silver): 10 mg/l
Na (sodium): 10 mg/l
Sr (strontium): 10 mg/l
Tl (thallium): 10 mg/l
U (uranium): 10 mg/l
V (vanadium): 10 mg/l
Zn (zinc): 10 mg/l
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2