Documentos Principais
1.10580
Supelco
ICP multi-element standard solution VI
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Sinônimo(s):
Nota 1 A
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Aplicação
ICP multi-element standard solution VI can be used as a calibration standard for the determination of trace elements in hydrogenated fats using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP MS).
Nota de análise
In 6% HNO3:
  • 10 mg/L: Ag, Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Tl, U, V
  • 100 mg/L: As, B, Be, Ca, Fe, Zn
  • 1000 mg/L: Ca
Outras notas
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2