14-758-M
Ret (V804L) Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal GST-tagged, recombinant, human Ret amino acids 658 – end containing the V804L mutation. For use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 79.2 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... RET(5979)
Descrição geral
Aplicação
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2