1.46804
Vegetable Peptone Agar – 90mm ICR+ Settle Plates
with Lecithin, Tween®, Histidine and sodium thiosulfate for environmental monitoring (Isolator and Clean room)- 30 mL
Sinônimo(s):
Vegetable Peptone Agar with neutralizers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
non-compendial
esterilidade
sterile; irradiated
forma
plate (ready to use culture media)
solid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
composição
Vegetable Peptone Agar neutralizers: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
embalagem
triple packed of
Diâmetro
90 mm
pH
7.1-7.5
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria
molds
yeasts
Conteúdo relacionado
Settle plates for isolators and critical cleanrooms