14-540-M
Tie2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Tie2 residues 771-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 42 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: Q02763 # This protein is a protein tyrosine-kinase transmembrane receptor for angiopoietin 1. It may constitute the earliest mammalian endothelial cell lineage marker. Probably regulates endothelial cell proliferation, differentiation and guides the proper patterning of endothelial cells during blood vessel formation. )
NM_000459.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Informações sobre genes
human ... TEK(7010)
Descrição geral
Aplicação
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-540M when ordering the 250μg size.
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2