M51490
7-Methylindole
97%
Sinônimo(s):
NSC 618
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
p.e.
266 °C (lit.)
pf
80-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3
chave InChI
KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Pharmaceutically active pyrrolidine analogues via Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Plant growth inhibitors
- Antifungal agents
- Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes
- Inhibitors of HIV-1 attachment
Reactant for:
- Friedel-Crafts alkylation reactions
- Reductive formylation reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)