Documentos Principais
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
96%
Sinônimo(s):
trans-1,2-Dibenzoylethylene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH=CHCOC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
Beilstein:
743958
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
109-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
chave InChI
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano