1.44108
Tiras de ágar
Tryptic Soy Agar, Beta-lactamase, Lecithin, Polysorbate 80, irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Hycon Ready-to-use Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
forma
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
ready-to-use
composição
Beta-lactamase
Lecithin
Polysorbate 80
embalagem
double packed of 40 strips
fabricante/nome comercial
HYCON®
cor
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.