1.16887
Fractogel® EMD TMAE (S)
Sinônimo(s):
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE (S)
About This Item
Produtos recomendados
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Nível de qualidade
descrição
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Fractogel®
Formulário
resin
Parâmetros
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
Grupo ativo da matriz
methacrylate
capacidade
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
densidade
1.430 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
aplicação(ões)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
anion exchange
strong anion exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Características e benefícios
High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
- Excellent binding to large viruses at increased loading
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Embalagem
- 1.16887.0100: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 100ml
- 1.16887.0010: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 10ml
- 1.16887.0500: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 500ml
- 1.16887.5000: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 5L
Nota de análise
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Ce content: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.1
Functional Test: Seperation of conalbumin and human serum albumin
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.