Documentos Principais
1.19682
Millipore
Sílica
PharmPrep® P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115709
Número do índice EC:
231-545-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
spherical silica gel
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Parâmetros
≤25 bar max. pressure
tamanho de poro
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
PharmPrep P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Nota de análise
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 7000 1 / m
Pressure: ≤ 10 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Informações legais
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany