119137
CGS 21680 hydrochloride
≥96% (HPLC), solid, adenosine A2A receptor agonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Adenosine A2A Receptor Agonist I, CGS 21680, Hydrochloride, CGS-21680, CGS21680, 3-(4-(2-((6-amino-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-2-yl)amino)ethyl)phenyl)propanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Adenosine A2A Receptor Agonist I, CGS 21680, Hydrochloride,
Ensaio
≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)NCCc4ccc(cc4)CCC(=O)O)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C23H29N7O6/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29)/t16-,17+,18-,22?/m0/s1
chave InChI
PAOANWZGLPPROA-OFRRTHGGSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2