Documentos Principais
SML1722
Sigma-Aldrich
LUF5834
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-4-(4-hydroxyphenyl)-6-(1H-imidazol-2-ylmethylsulfanyl)pyridine-3,5-dicarbonitrile
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 638,00
25 MG
R$ 2.568,00
R$ 638,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 638,00
25 MG
R$ 2.568,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12N6OS
Número CAS:
Peso molecular:
348.38
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 638,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C#N)C(SCC3N=CC=N3)=N1
InChI
1S/C17H12N6OS/c18-7-12-15(10-1-3-11(24)4-2-10)13(8-19)17(23-16(12)20)25-9-14-21-5-6-22-14/h1-6,24H,9H2,(H2,20,23)(H,21,22)
chave InChI
OFHKDLYFKPBXER-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
LUF5834 is a potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist with an EC50 value of 12 nM and 45-fold selectivity over the adenosine A3 receptor.
Potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)