Documentos Principais
119125
Millipore
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade
Low metals grade. Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
Sinônimo(s):
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade, ATP, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N5O13P3 · 2Na · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
605.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 155
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezas
≤0.1% inorganic phosphorus
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
traços de cátion
Al3+: ≤20 ppm
Ca: ≤5 ppm
Fe2+: ≤10 ppm
Mg2+: ≤5 ppm
Zn2+: ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O)O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
chave InChI
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Solheim, L.P., and Fromm, H.J. 1980. Anal. Biochem.109, 266.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2