1.09481
ICP multi-element standard solution XIV
(11 elements in dilute hydrochloric acid) 100 mg/l: P, S, K; 20 mg/l: As, La, Li, Mo, Mn, Ni, Sc, Na Certipur®
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
densidade
1.009 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
As (arsenic): 20 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
La (Lanthanum): 20 mg/l
Li (Lithium): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Mo (Molydenium): 20 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 20 mg/l
P (Phosphorus): 100 mg/l
S (Sulfur): 100 mg/l
Sc (Scandium): 20 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
La (Lanthanum): 20 mg/l
Li (Lithium): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Mo (Molydenium): 20 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 20 mg/l
P (Phosphorus): 100 mg/l
S (Sulfur): 100 mg/l
Sc (Scandium): 20 mg/l
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1